Learn More
Diéthylèneglycol éthylique, pur, Fisher Chemical
Code produit. 10366420
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Specifications
CAS 111-90-0
Point de fusion -80°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 197°C
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C6H14O3
Numéro MDL 2872
Quantité 2.5 L
Synonyme diethylene glycol monoethyl ether, 2-2-ethoxyethoxy ethanol, carbitol, transcutol, ethoxy diglycol, dioxitol, ethyl carbitol, ethyl digol, carbitol solvent, ethanol, 2-2-ethoxyethoxy
Clé InChI XXJWXESWEXIICW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOCCOCCO
Nom IUPAC 2-(2-éthoxyéthoxy)éthanol
Poids moléculaire (g/mol) 134.175
CID PubChem 8146
ChEBI CHEBI:40572
Poids de la formule 134.17g/mol
Forme physique Liquide
Show More Show Less
Product Identifier
  • 2(2-Ethoxyethoxy)ethanol