Learn More
Diéthoxyacétate d’éthyle, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Description
Ethyl diethoxyacetate is used in the preparation of a fatty acid analog containing DTS, 12,13-dioxotetradecanoic acid di(N-methyl-thiosemicarbazone) (FA-DTS). It is used for synthesis of heterocyclic compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le diéthoxyacétate d’éthyle est utilisé dans la préparation d’un analogue d’acides gras contenant du DTS, du di(N-méthyl-thiosemicarbazone) de l’acide 12,13-dioxotétradecanoïque (FA-DTS). Il est utilisé pour la synthèse de composés hétérocycliques.
Solubilité
Soluble dans le dichlorométhane, l’acétate d’éthyle et le méthanol.
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
Le diéthoxyacétate d’éthyle est utilisé dans la préparation d’un analogue d’acides gras contenant du DTS, du di(N-méthyl-thiosemicarbazone) de l’acide 12,13-dioxotétradecanoïque (FA-DTS). Il est utilisé pour la synthèse de composés hétérocycliques.
Solubilité
Soluble dans le dichlorométhane, l’acétate d’éthyle et le méthanol.
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ethyl diethoxyacetate |
Densité | 0.988 |
Point d’ébullition | 198°C to 200°C |
Point d’éclair | 85°C (185°F) |
Indice de réfraction | 1.41 |
Quantité | 25 g |
Beilstein | 878579 |
Informations sur la solubilité | Soluble in Dichloromethane,Ethyl Acetate and Methanol. |
Poids de la formule | 176.21 |
Pourcentage de pureté | ≥97% |