Learn More
Chlorhydrate de cis-2-amino-1-cyclopentane carboxylate d’éthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10093690
Click to view available options
Quantité:
250 mg
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl cis-2-amino-1-cyclopentane carboxylate hydrochloride
Point de fusion 97.0°C to 100.0°C
Note relative au nom 99%
CAS 142547-15-7
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule moléculaire C8H16ClNO2
Spectre IR Authentique
Numéro MDL MFCD00800503
Conditionnement Flacon en verre
Synonyme ethyl cis-2-amino-1-cyclopentane carboxylate hydrochloride, ethyl 1r,2s-2-aminocyclopentane-1-carboxylate hydrochloride, cis-2-amino-cyclopentanecarboxylic acid ethyl ester hydrochloride, rel-1r,2s-ethyl 2-aminocyclopentanecarboxylate hydrochloride, 1r,2s-rel-ethyl 2-aminocyclopentanecarboxylate hydrochloride, ethyl cis-2-aminocyclopentanecarboxylate hcl, cis-ethyl 2-amino-1-cyclopentanecarboxylate hydrochloride, 1r,2s-rel-ethyl2-aminocyclopentanecarboxylatehydrochloride, cis-2-amino-cyclopentanecarboxylic acid ethyl ester hydrochlorid, 1r*,2s*-ethyl 2-aminocyclopentane-1-carboxylate hydrochloride
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble in water
Clé InChI RYBMXCZWUCHLJB-UHFFFAOYNA-N
SMILES Cl.CCOC(=O)C1CCCC1N
Nom IUPAC (1R,2S)-2-aminocyclopentane-1-carboxylate d’éthyle ; chlorhydrate
Poids moléculaire (g/mol) 193.67
CID PubChem 2725067
Poids de la formule 193.67
Pourcentage de pureté 99%
Quantité 250 mg
Forme physique Poudre cristalline