Learn More
Carbamate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7059534
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
Code produit. 11430091
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 044804.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 51-79-6 | C3H7NO2 | 89.094 g/mol
Ethyl carbamate in its molten state is good solvent for various organic materials, preparation & modification of amino resins, as solubilizer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 51-79-6
Formule moléculaire C3H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 89.094
Numéro MDL MFCD00007966
Clé InChI JOYRKODLDBILNP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme urethane, urethan, ethylurethane, carbamic acid ethyl ester, ethyl urethane, carbamic acid, ethyl ester, ethylcarbamate, pracarbamine, leucethane, pracarbamin
CID PubChem 5641
ChEBI CHEBI:17967
Nom IUPAC Carbamate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl carbamate
Point de fusion 48°C to 50°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 182°C to 184°C
Point d’éclair >92°C (198°F)
Formule linéaire H2NCO2C2H5
Quantité 50 g
Beilstein 635810
Merck Index 14,9877
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform.
Poids de la formule 89.09
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl carbamate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Urethane