Learn More
Butyrate d’éthyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1000 mL
Description
Ethyl butyrate is used in flavors and fragrances. It is used as a solvent in perfumery products, and as a plasticizer for cellulose. It is used in the preparation of novel 2-cyanopyrimidines as cathespin K inhibitors. It is also used in the synthesis of pyridobenzimidazole derivatives exhibiting antifungal activity by the inhibition of β-1,6-glucan.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le butyrate d’éthyle est utilisé dans les saveurs et fragrances. Il est utilisé comme solvant dans les produits de parfumerie et comme plastifiant pour la cellulose. Il est utilisé dans la préparation de nouvelles 2-cyanopyrimidines comme inhibiteurs de cathésine K. Il est également utilisé dans la synthèse des dérivés de pyridobenzimidazole présentant une activité antifongique par l’inhibition de β-1,6-glucan.
Solubilité
Soluble dans le propylène glycol, l’huile de paraffine et le kérosène.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Conserver dans un récipient bien scellé dans un endroit frais et sec.
Le butyrate d’éthyle est utilisé dans les saveurs et fragrances. Il est utilisé comme solvant dans les produits de parfumerie et comme plastifiant pour la cellulose. Il est utilisé dans la préparation de nouvelles 2-cyanopyrimidines comme inhibiteurs de cathésine K. Il est également utilisé dans la synthèse des dérivés de pyridobenzimidazole présentant une activité antifongique par l’inhibition de β-1,6-glucan.
Solubilité
Soluble dans le propylène glycol, l’huile de paraffine et le kérosène.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Conserver dans un récipient bien scellé dans un endroit frais et sec.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifications
Nom chimique ou matériau | Ethyl butyrate |
Point de fusion | -93°C |
Densité | 0.879 |
Point d’ébullition | 119°C to 120°C |
Point d’éclair | 26°C (79°F) |
Indice de réfraction | 1.392 |
Quantité | 250 mL |
Numéro UN | UN1180 |
Beilstein | 506331 |
Merck Index | 14,3775 |
Show More |