Learn More
Alcool éthylique, réactif, denat., qualité Spectro, contient 5 % de 2-PrOH et 5 % MeOH, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10481071
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Conditionnement:
Bouteille en verre
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
pour la spectroscopie UV/VIS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 64-17-5, 67-56-1, 67-63-0
Formule moléculaire C2H6O
Poids moléculaire (g/mol) 46.069
Clé InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
CID PubChem 702
ChEBI CHEBI:16236
Nom IUPAC éthanol
SMILES CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethanol
Absorbance 0.01 max. at 300nm, 0.04 max. at 250nm, 0.65 max. at 210nm, 1 max. at 205nm
Densité 1.59
Quantité 1 L
Conditionnement Bouteille en verre
Forme physique Liquide
Résidus après évaporation 0.0005% max.
Formule linéaire C2H5OH
Tension de vapeur Vapor Pressure: 59mbar at 20°C
Eau 0.1% Max. (Coulometric)
Merck Index 14, 3761
Poids de la formule 46.06
Pourcentage de pureté 4.0 to 6.0% (2-propanol)
Qualité Spectroscopie
Afficher plus Afficher moins
For Manufacturing and Laboratory Use. Not for beverage use