Learn More
Bel-Art™ Densimètre pour alcool éthylique
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Alcohol Range:
105 à 125%
125 à 145%
145 à 165%
165 à 185%
185 à 206%
60 à 80%
Conditionnement:
1 pièce
Description
- 300 mm (12 po) de long
- Ballast et verre sans plomb
- Fabriqués conformément au Bureau of Internal Revenue, Département du Trésor des États-Unis ; les tolérances énumérées pour ces densimètres sont celles décrites dans la circulaire 555 du National Bureau of Standards (Bureau national des normes), test des densimètres
- Numéro de série individuel
- Normalisation de la température : 60°F (15°C)
- Inspection manuelle par notre équipe de qualité américaine
- Fournis avec une déclaration d’exactitude multilingue (allemand, anglais, espagnol, français, italien et portugais) indiquant une précision traçable selon les normes NIST
- Remarque : Les densimètres doivent être stockés dans un endroit propre, sec et sûr et ne doivent pas être soumis à des températures extrêmes.
Spécification
Spécification
| Type | Densimètre |
| Précision | ± 0,2% |
| Longueur (métrique) | 300 mm |
| Comprend | Déclaration d’exactitude |
| Matériau | Lest, verre |
| Longueur (impériale) | 12 in |
| Type de lest | Sans plomb |
| À utiliser avec (application) | Détermination de la preuve de l’alcool éthylique des spiritueux |
| Temperature of Standardization | 15°C (60°C) |
| Alcohol Range | 60 à 80% |