Learn More
Acétate d’éthyle 99,8+ %, pour l’analyse des résidus, Distol™, Fisher Chemical Code produit.: 10793791
Acétate d’éthyle 99,8+ %, pour l’analyse des résidus, Distol™, Fisher Chemical
Code produit. 10793791
2.5 L
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Code produit. 10793791
Marque: Fisher Chemical E/0903/17
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 141-78-6
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.106
Numéro MDL 9171
Clé InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 8857
ChEBI CHEBI:27750
Nom IUPAC acétate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C
Spécification
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 2.5 L
Tension de vapeur 103mbar at 20°C
Viscosité 0.45cp at 20°C
Densité de vapeur 3.04
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Point de fusion -83.5°C
Point d’ébullition 75°C
Poids de la formule 88.11g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl acetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acétate d’éthyle 99,8+ %, pour l’analyse des résidus, Distol™, Fisher Chemical >