Learn More
Acétate d’éthyle, puriss., Honeywell Riedel-de Haën™
Code produit. 17258316
Click to view available options
Quantité:
1000 L
Spécification
Nom chimique ou matériau Acétate d’éthyle
Point de fusion -84°C
CAS 141-78-6
Couleur Incolore
Point d’ébullition 77°C
Quantité 1000 L
Conditionnement IBC en acier inoxydable retournable
Formule moléculaire C4H8O2
Synonyme EtOAc
Clé InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(C)=O
Nom IUPAC acétate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 88.11
Pourcentage de pureté ≥99.5% (GC)
Qualité Puriss.
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl acetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.