Learn More
Acétate d’éthyle, puriss. p.a., réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur, Honeywell
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
25 L
180 kg
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ethyl acetate |
Densité | 0.902g/mL at 25°C |
Quantité | 2.5 L |
Limite d’explosion | 2.2 to 11.5%, 38°F |
Point d’éclair | −3°C (26.6°F) |
Température d’allumage | 801°F |
Formule linéaire | CH3COOC2H5 |
Tension de vapeur | 73 mmHg (20°C) |
Numéro UN | UN1173 |
Beilstein | 506104 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Ethyl acetate
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P243-Prendre des mesures de précaution contre les décharges électrostatiques.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: ethyl acetate
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acétate d’éthyle, puriss. p.a., réactif ACS, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur, Honeywell >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu