Learn More
Ethyl acetate, puriss. p.a., ≥99.9% (GC), Honeywell™ Riedel-de Haën™
Code produit. 15645590
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
Code produit. 15645590
Marque: Honeywell Riedel-de Haën 457671L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Puriss. p.a., free of higher boiling impurities,≥99.9% (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen a plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté
  • Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nom chimique ou matériau Ethyl acetate
Point de fusion -84°C
CAS 141-78-6
Densité 0.902g/mL at 25°C
Point d’ébullition 77°C
Quantité 1 L
Limite d’explosion 2.2 to 11.5% (38°F)
Point d’éclair −3°C (26.6°F)
Température d’allumage 801°F
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C4H8O2
Formule linéaire CH3COOC2H5
Numéro MDL MFCD00009171
Tension de vapeur 73mmHg (20°C)
Numéro UN UN1173
Beilstein 506104
Synonyme ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
Clé InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C
Nom IUPAC ethyl acetate
Poids moléculaire (g/mol) 88.106
CID PubChem 8857
ChEBI CHEBI:27750
Poids de la formule 88.11g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.9% (GC)