Learn More
Acétate d’éthyle, qualité HPLC, J.T.Baker™
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col étroit
Description
- Pour une utilisation dans la chromatographie en phase liquide (HPLC & UHPLC) et la spectrophotométrie ; pour une utilisation en laboratoire, en recherche ou en fabrication
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ethyl Acetate |
Quantité | 1 L |
Point d’éclair | −4.00°C (− 39.2°F) |
Conditionnement | Flacon en verre ambré à col étroit |
Gravité spécifique | 1L = 0.90kg |
Poids de la formule | 88.11 |
Qualité | HPLC |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
Identifiant produit
- Ethyl Acetate
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .