Learn More
Solution d’éthanol à l’acétate d’éthyle, 3:1 (v/v), Optima™ pour HPLC, Thermo Scientific™
Convient à la chromatographie Flash et en phase normale
Identifiants chimiques
CAS | 141-78-6, 64-17-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H8O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 88.106 |
Clé InChI | XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester |
CID PubChem | 8857 |
ChEBI | CHEBI:27750 |
Nom IUPAC | ethyl acetate |
SMILES | CCOC(=O)C |
Description
Chaque lot est soumis à des tests de performance pour garantir une faible absorbance UV et donc une chromatographie sans interférenceIdentifiants chimiques
141-78-6, 64-17-5 | |
88.106 | |
ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester | |
CHEBI:27750 | |
CCOC(=O)C |
C4H8O2 | |
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N | |
8857 | |
ethyl acetate |
Spécification
Ethyl Acetate Ethanol Solution | |
141-78-6, 64-17-5 | |
Verre ambré | |
10 ppm Maximum | |
100 ppm Maximum | |
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N | |
ethyl acetate | |
8857 | |
OPTIMA™ |
0.75 AU Maximum(255 nm), 0.35 AU Maximum(260 nm), 0.1 AU Maximum(270 nm), 0.05 AU Maximum(275 nm), 0.03 AU Maximum(300 nm), 0.01 AU Maximum(325 nm), 0.01 AU Maximum(400 nm) | |
Incolore | |
Liquide | |
C4H8O2 | |
ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester | |
CCOC(=O)C | |
88.106 | |
CHEBI:27750 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'storageNote' : Inflammable