Learn More
Acétate d’éthyle, ACS, 99,5+ %, Thermo Scientific Chemicals
37.94€ - 775.86€
Identifiants chimiques
CAS | 141-78-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H8O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 88.106 |
Numéro MDL | MFCD00009171 |
Clé InChI | XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester |
CID PubChem | 8857 |
ChEBI | CHEBI:27750 |
Nom IUPAC | acétate d’éthyle |
SMILES | CCOC(=O)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11470520
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031344.AP |
500 mL |
37.94€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
11307458
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031344.K2 |
1 L |
52.88€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
11327458
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031344.M1 |
4 x 1 L |
167.23€
4L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
11337458
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031344.K7 |
4 L | N/A | N/A | N/A | |||||
11317458
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
031344.M4 |
20 L |
775.86€
20L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
Description
Ethyl acetate is widely used as a solvent in cleaning of the circuit board. It is most suited for HPLC instruments and spectrophotometers including the UV-visible spectrophotometer, the IR spectrometer and the mass spectrometer. In addition, it can also be used as a solvent in column chromatography and solvent extraction. It is also used in glues, nail polish removers, decaffeinating tea and coffee and in cigarettes. It is present in confectioneries, perfumes and fruits.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
141-78-6 | |
88.106 | |
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N | |
8857 | |
acétate d’éthyle |
C4H8O2 | |
MFCD00009171 | |
ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester | |
CHEBI:27750 | |
CCOC(=O)C |
Spécification
Ethyl acetate | |
141-78-6 | |
0.902 g/mL | |
-3°C (26°F) | |
Liquide | |
C4H8O2 | |
MFCD00009171 | |
506104 | |
ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester | |
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N | |
acétate d’éthyle | |
8857 | |
88.11 | |
ACS |
-84°C | |
Incolore | |
77°C | |
Sweet | |
1.372 | |
CH3CO2CH2CH3 | |
UN1173 | |
14,3757 | |
Miscible with ethanol,acetone,diethyl ether and benzene. | |
CCOC(=O)C | |
88.106 | |
CHEBI:27750 | |
≥99.5% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H225-H319-H336
Liquide et vapeurs très inflammables.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P314-P370+P378q-P501c
H225-H319-H336
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :3 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :ACÉTATE D’ÉTHYLE
missing translation for 'einecsNumber' : 205-500-4
missing translation for 'rtecsNumber' : AH5425000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Ethyl acetate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Ethyl acetate