Learn More
Acétate d’éthyle, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10376500
Acétate d’éthyle, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10376500
25 L, Tambour métallique
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
10 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Tambour métallique
Code produit. 10376500
Marque: Thermo Scientific Acros 149470250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141-78-6
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.106
Numéro MDL MFCD00009171
Clé InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester
CID PubChem 8857
ChEBI CHEBI:27750
Nom IUPAC acétate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl acetate
Point de fusion -83.5°C
Densité 0.9020g/mL
Point d’ébullition 75.0°C to 78.0°C
Quantité 25 L
Point d’éclair −4°C
Conditionnement Tambour métallique
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3710 to 1.3740
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Résidus après évaporation 0.005% max.
Gravité spécifique 0.902
Formule linéaire CH3CO2C2H5
Tension de vapeur Vapor Pressure: 103mbar at 20°C
Viscosité 0.45 mPa.s (20°C)
Beilstein 02, 125
Eau 0.05% max. (K.F.)
Merck Index 15, 3811
Informations sur la solubilité Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: soluble in benzene, acetone, chloroform, alcohol,, ether
Poids de la formule 88.11
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité Extra pur
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2419597 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number149470250,149470050,149470100,149470010,149470025
Numéro de lot2401642 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number149470250,149470050,149470100,149470010,149470025
Numéro de lot2523830 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number149470250,149470050,149470100,149470010,149470025
Numéro de lot2400022 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number149470250,149470050,149470100,149470010,149470025
Numéro de lot2404441 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number149470250,149470050,149470100,149470010,149470025
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acétate d’éthyle, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >