Learn More
Acétate d’éthyle, 99,9 %, extra sec, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10469252
Acétate d’éthyle, 99,9 %, extra sec, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10469252
100 mL
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2.5 L
Code produit. 10469252
Marque: Thermo Scientific Acros 326901000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141-78-6
Formule moléculaire C4H8O2
Poids moléculaire (g/mol) 88.106
Numéro MDL MFCD00009171
Clé InChI XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic esterAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 8857
ChEBI CHEBI:27750
Nom IUPAC acétate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl acetate
Point de fusion -83.5°C
Note relative au nom Water <50ppm
Couleur Incolore
Densité 0.9020g/mL
Point d’ébullition 75.0°C to 78.0°C
Quantité 100 mL
Point d’éclair −4°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Indice de réfraction 1.3710 to 1.3740
Plage de pourcentage du dosage 99.9%
Résidus après évaporation 0.0005 % max.
Gravité spécifique 0.902
Formule linéaire CH3CO2C2H5
Viscosité 0.45 mPa.s (20°C)
Eau 0.005% Max. (Coulometric)
Informations sur la solubilité Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: soluble in benzene, acetone, chloroform, alcohol,, ether
Poids de la formule 88.11
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Extra sec
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2522467 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2025 Catalog Number326901000,326900010,326900025
Numéro de lot2406524 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2025 Catalog Number326901000,326900010,326900025
Numéro de lot2411483 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/01/2025 Catalog Number326901000,326900010,326900025
Numéro de lot1989581 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2025 Catalog Number326901000,326900010,326900025
Numéro de lot1900325 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2025 Catalog Number326901000,326900010,326900025
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl acetate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • Plusieurs fabricants
    Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.
    Code promotionnel: 25908
    Expire2025-03-31
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acétate d’éthyle, 99,9 %, extra sec, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals >