Learn More
Acétate d’éthyle, 99,8 %, pour la biochimie, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
43.90€ - 85.60€
Identifiants chimiques
CAS | 141-78-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H8O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 88.106 |
Clé InChI | XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester |
CID PubChem | 8857 |
ChEBI | CHEBI:27750 |
Nom IUPAC | acétate d’éthyle |
SMILES | CCOC(=O)C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12684967
|
Thermo Scientific Acros
364240010 |
1 L | Flacon en verre AcroSeal™ |
43.90€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12652690
|
Thermo Scientific Acros
364240025 |
2.5 L | Flacon en verre AcroSeal™ |
85.60€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
141-78-6 | |
88.106 | |
ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester | |
CHEBI:27750 | |
CCOC(=O)C |
C4H8O2 | |
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N | |
8857 | |
acétate d’éthyle |
Spécification
Ethyl acetate | |
0.03 max. at 280 nm, 0.05 max. at 265 nm, 0.1 max. at 263 nm, 0.3 max. at 260 nm, 1 max. at 255 nm | |
0.9020g/mL | |
−4°C | |
0.998 | |
C4H8O2 | |
0.45 mPa.s (20°C) | |
Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: soluble in benzene, acetone, chloroform, alcohol,, ether | |
CCOC(=O)C | |
88.106 | |
CHEBI:27750 | |
99.8% |
-83.5°C | |
141-78-6 | |
75.0°C to 78.0°C | |
1.3710 to 1.3740 | |
0.902 | |
CH3CO2C2H5 | |
ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester | |
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N | |
acétate d’éthyle | |
8857 | |
88.11 | |
Biochimie |
Sécurité et traitement
danger
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Ethyl acetate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.