Learn More
Acétate d’éthyle, +99,5 %, pour la spectroscopie, Thermo Scientific Chemicals
34.00€ - 91.60€
Identifiants chimiques
CAS | 141-78-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C4H8O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 88.106 |
Numéro MDL | MFCD00009171 |
Clé InChI | XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester |
CID PubChem | 8857 |
ChEBI | CHEBI:27750 |
Nom IUPAC | acétate d’éthyle |
SMILES | CCOC(=O)C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10114280
|
Thermo Scientific Acros
167815000 |
500 mL | Flacon en verre |
34.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10772781
|
Thermo Scientific Acros
167810010 |
1 L | Flacon en verre |
50.40€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10042230
|
Thermo Scientific Acros
167810025 |
2.5 L | Flacon en verre |
91.60€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour spectroscopie UV/VISIdentifiants chimiques
141-78-6 | |
88.106 | |
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N | |
8857 | |
acétate d’éthyle |
C4H8O2 | |
MFCD00009171 | |
ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester | |
CHEBI:27750 | |
CCOC(=O)C |
Spécification
Ethyl acetate | |
99.5+% | |
141-78-6 | |
75.0°C to 78.0°C | |
Liquide | |
99.5+% | |
0.902 | |
CH3CO2C2H5 | |
0.45 mPa.s (20°C) | |
0.05% max. | |
ethyl ethanoate, acetoxyethane, acetic acid ethyl ester, acetic ether, ethyl acetic ester, vinegar naphtha, acetic acid, ethyl ester, ethylacetate, acetidin, acetic ester | |
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N | |
acétate d’éthyle | |
8857 | |
88.11 | |
Spectroscopie |
-83.5°C | |
0.01 max. at 325nm, 0.03 max. at 300nm, 0.05 max. at 275nm, 1 max. at 255nm | |
0.9020g/mL | |
−4°C | |
1.3710 to 1.3740 | |
0.0003% max. | |
C4H8O2 | |
MFCD00009171 | |
02, 125 | |
15, 3811 | |
Solubility in water: 80g/L (20°C). Other solubilities: soluble in benzene, acetone, chloroform, alcohol,, ether | |
CCOC(=O)C | |
88.106 | |
CHEBI:27750 | |
≥99.5% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H :
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Liquide et vapeurs très inflammables.
L’exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
danger
missing translation for 'einecsNumber' : 205-500-4
missing translation for 'rtecsNumber' : AH5425000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Ethyl acetate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.