Learn More
Acétate d’éthyle, ≥99,5 %, réactif ACS, Honeywell™ Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
4 L
6 x 500 mL
20 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Stainless Steel Can
Conditionnement:
1L
2.50L
20L
4L
500mL
6 pièces
Description
SOLVANTS ACS D’UTILISATION GENERALE
- Solution économique pour des applications telles que la HPLC à échelle préparative, le nettoyage et la synthèse organique
- Convient aux applications moins exigeantes telles que la HPLC isocratique de routine
- Variation et diminution des problèmes de suivi de contamination par des solvants
- Tous les solvants sont testés pour répondre aux spécifications d’utilisation générale d’ACS
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Ethyl Acetate |
| Point de fusion | -84°C |
| Densité | 0.902g/mL at 25°C |
| Point d’ébullition | 77.5°C |
| Quantité | 2.5 L |
| Limite d’explosion | 2.2 to 11.5% (38°F) |
| Point d’éclair | −3°C (26.6°F) |
| Température d’allumage | 801°F |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | CH3COOC2H5 |
| Afficher plus |