Learn More
7-méthoxybenzofuran-2-carboxylate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ethyl 7-methoxybenzofuran-2-carboxylate |
Note relative au nom | 97% |
CAS | 50551-58-1 |
Point de fusion | 85°C to 90°C |
Couleur | Jaune |
Spectre IR | Authentique |
Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (GC) |
Conditionnement | Flacon en verre |
Formule moléculaire | C12H12O4 |
Numéro MDL | MFCD00060510 |