Learn More
6-bromohexanoate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10670873
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25542-62-5
Formule moléculaire C8H15BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 223.11
Numéro MDL MFCD00000270
Clé InChI DXBULVYHTICWKT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromohexanoic acid ethyl ester, ethyl 6-bromocaproate, ethyl 6-bromocapronate, 6-bromocaproic acid ethyl ester, ethyl omega-bromocaproate, hexanoic acid, 6-bromo-, ethyl ester, ethyl .omega.-bromocaproate, 6-bromo-hexanoic acid ethyl ester, ethyl 6bromohexanoate, pubchem3953
CID PubChem 117544
Nom IUPAC 6-bromohexanoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)CCCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 6-bromohexanoate
Note relative au nom 98%
Couleur Blanc à beige
Densité 1.2540g/mL
Point d’ébullition 128°C to 130°C (16.0 mmHg)
Point d’éclair 58,3°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Br(CH2)5CO2C2H5
Indice de réfraction 1.4580 to 1.46
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.254
Poids de la formule 223.11
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre ou poudre granulaire