Learn More
6-bromohexanoate d’éthyle, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
39.70€ - 369.84€
Identifiants chimiques
CAS 25542-62-5
Formule moléculaire C8H15BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 223.11
Numéro MDL MFCD00000270
Clé InChI DXBULVYHTICWKT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 6-bromohexanoic acid ethyl ester, ethyl 6-bromocaproate, ethyl 6-bromocapronate, 6-bromocaproic acid ethyl ester, ethyl omega-bromocaproate, hexanoic acid, 6-bromo-, ethyl ester, ethyl .omega.-bromocaproate, 6-bromo-hexanoic acid ethyl ester, ethyl 6bromohexanoate, pubchem3953
CID PubChem 117544
Nom IUPAC 6-bromohexanoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)CCCCCBr
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11468327
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18398.09
10 g
39.70€
10g
11478327
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18398.18
50 g
116.58€
50g
11488327
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18398.30
250 g
369.84€
250g
Description
Description
Ethyl 6-bromohexanoate is used in the preparation of various carnitine derivatives in a carnitine transporter study. It is also used for alkylation of pentane-2,4-dione.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 6-bromohexanoate d’éthyle est utilisé dans la préparation de divers dérivés de carnitine dans une étude de transporteur de carnitine. Il est également utilisé pour l’alkylation du pentane-2,4-dione.
Solubilité
Soluble dans l’eau (eau, 64,76 mg/l @ 25°C [est.]).
Remarques
Stocker loin des agents oxydants forts, des bases fortes. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spécification
Identifiants chimiques
25542-62-5
223.11
DXBULVYHTICWKT-UHFFFAOYSA-N
117544
CCOC(=O)CCCCCBr
C8H15BrO2
MFCD00000270
6-bromohexanoic acid ethyl ester, ethyl 6-bromocaproate, ethyl 6-bromocapronate, 6-bromocaproic acid ethyl ester, ethyl omega-bromocaproate, hexanoic acid, 6-bromo-, ethyl ester, ethyl .omega.-bromocaproate, 6-bromo-hexanoic acid ethyl ester, ethyl 6bromohexanoate, pubchem3953
6-bromohexanoate d’éthyle
Spécification
Ethyl 6-bromohexanoate
1.254
>110°C (230°F)
1.4595
1756051
Soluble in water (water,64.76mg/L @ 25°C (est.)).
CCOC(=O)CCCCCBr
223.11
223.12
25542-62-5
128°C to 130°C (16 mmHg)
C8H15BrO2
MFCD00000270
6-bromohexanoic acid ethyl ester, ethyl 6-bromocaproate, ethyl 6-bromocapronate, 6-bromocaproic acid ethyl ester, ethyl omega-bromocaproate, hexanoic acid, 6-bromo-, ethyl ester, ethyl .omega.-bromocaproate, 6-bromo-hexanoic acid ethyl ester, ethyl 6bromohexanoate, pubchem3953
DXBULVYHTICWKT-UHFFFAOYSA-N
6-bromohexanoate d’éthyle
117544
≥97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut irriter les voies respiratoires.
P210-P233-P240-P243-P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P374-P380-P501c
H226-H315-H319-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :3 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 247-085-2
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante