Learn More
Éthyle6-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15495568
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15495568
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H59301.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ethyl 6-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylate is used as pharmaceutical intermediates
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’éthyle 6-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylate est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Non miscible à l’eau.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 206257-39-8
Formule moléculaire C12H9BrClNO2
Poids moléculaire (g/mol) 314.56
Numéro MDL MFCD00173367
Clé InChI YGMLKBFPHVLHGT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 6-bromo-4-chloro-3-quinolinecarboxylate, 4-chloro-6-bromoquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, 3-quinolinecarboxylic acid, 6-bromo-4-chloro-, ethyl ester, 6-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylic acid ethyl ester, ethyl 6-bromo-4-chloro-quinoline-3-carboxylate, ethylbromochloroquinolinecarboxylate, ethyl-6-bromo-4-chloro-quinoline-3-carboxylate, 6-bromo-4-chloro-3-quinolinecarboxylic acid ethyl ester, 6-bromo-4-chloro-quinoline-3-carboxylic acid ethyl ester
CID PubChem 2764138
Nom IUPAC ethyl 6-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=CN=C2C=CC(Br)=CC2=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 6-bromo-4-chloroquinoline-3-carboxylate
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Immiscible in water.
Poids de la formule 314.57
Pourcentage de pureté 97%