Learn More
5-bromovalérate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
58.80€ - 682.00€
Identifiants chimiques
CAS | 14660-52-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C7H13BrO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 209.08 |
Numéro MDL | MFCD00000266 |
Clé InChI | AFRWBGJRWRHQOV-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 84580 |
Nom IUPAC | 5-bromopentanoate d’éthyle |
SMILES | CCOC(=O)CCCCBr |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11493954
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11952.14 |
25 g |
58.80€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11403964
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11952.22 |
100 g |
182.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11413964
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A11952.36 |
500 g |
682.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ethyl 5-bromovalerate is employed in the preparation of S(γ-Carboxypropyl)-DL-homocysteine and S(δ-Carboxybutyl)-DL-homocysteine. It is also used in the preparation of ethyl 5-azidovalerate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe 5-bromovalérate d’éthyle est utilisé dans la préparation de la S(γ-Carboxypropyl)-DL-homocystéine et de la S(δ-Carboxybutyl)-DL-homocystéine. Il est également utilisé dans la préparation de l’éthyle 5-azidovalérate.
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Sensible à la lumière. Tenir à l’écart des agents oxydants forts. Conserver dans l’obscurité.
Identifiants chimiques
14660-52-7 | |
209.08 | |
AFRWBGJRWRHQOV-UHFFFAOYSA-N | |
5-bromopentanoate d’éthyle |
C7H13BrO2 | |
MFCD00000266 | |
84580 | |
CCOC(=O)CCCCBr |
Spécification
Ethyl 5-bromovalerate | |
1.306 | |
103°C (217°F) | |
Br(CH2)4CO2CH2CH3 | |
MFCD00000266 | |
Light sensitive | |
Not miscible or difficult to mix in water. | |
CCOC(=O)CCCCBr | |
209.08 | |
209.09 |
14660-52-7 | |
227°C | |
C7H13BrO2 | |
1.458 | |
1752023 | |
ethyl 5-bromovalerate, 5-bromopentanoic acid ethyl ester, pentanoic acid, 5-bromo-, ethyl ester, 5-bromovaleric acid ethyl ester, ethyl omega-bromovalerate, ethyl5-bromovalerate, ethyl-5-bromovalerate, pubchem3955, ethyl-5-bromo-valerate, ethyl-5-bromopentanoate | |
AFRWBGJRWRHQOV-UHFFFAOYSA-N | |
5-bromopentanoate d’éthyle | |
84580 | |
98% |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une irritation oculaire grave.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 238-705-2
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante
- Ethyl 5-bromovalerate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Ethyl 5-bromovalerate