Learn More
Éthyle 5-(2-furyle)-1-méthyle-1 H-pyrazole-3-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10102854
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 5-(2-furyl)-1-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
CAS 104296-35-7
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C11H12N2O3
Numéro MDL MFCD08271949
Quantité 1 g
Synonyme ethyl 5-furan-2-yl-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethyl 5-2-furyl-1-methyl-1h-pyrazole-3-carboxylate, ethyl 5-furan-2-yl-1-methylpyrazole-3-carboxylate, 3-ethoxycarbonyl-5-2-furyl-1-methylpyrazole, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-2-furanyl-1-methyl-, ethyl ester, acmc-20m73c, ethyl 5-2-furyl-1-methylpyrazole-3-carboxylate, 1-methyl-5-2-furyl-1h-pyrazole-3-carboxylic acid ethyl ester, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid,5-2-furanyl-1-methyl-,ethyl ester
Clé InChI QEOVLTVAGMDVLQ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=NN(C(=C1)C2=CC=CO2)C
Nom IUPAC éthyl 5-(furan-2-yl)-1-méthylpyrazole-3-carboxylate
Poids moléculaire (g/mol) 220.228
CID PubChem 7537640
Poids de la formule 220.23
Pourcentage de pureté 97%