Learn More
4-chloro-8-méthoxyquinoline-3-carboxylate d’éthyle, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Description
Ethyl 4-chloro-8-methoxyquinoline-3-carboxylate is used as medical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Éthyl 4-chloro-8-méthoxyquinoline-3-carboxylate : utilisé comme intermédiaire médical.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Stockez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Éthyl 4-chloro-8-méthoxyquinoline-3-carboxylate : utilisé comme intermédiaire médical.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants. Stockez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ethyl 4-chloro-8-methoxyquinoline-3-carboxylate |
Quantité | 1 g |
Poids de la formule | 265.7 |