Learn More
4-bromocrotonate d’éthyle, 75 %, Tech., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10408840
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 37746-78-4
Formule moléculaire C6H9BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 193.04
Numéro MDL MFCD00000247
Clé InChI FHGRPBSDPBRTLS-ONEGZZNKSA-N
Synonyme ethyl 4-bromocrotonate, e-ethyl 4-bromobut-2-enoate, ethyl 4-bromobut-2-enoate, 4-bromocrotonic acid ethyl ester, ethyl 2e-4-bromobut-2-enoate, 2-butenoic acid, 4-bromo-, ethyl ester, e, 2-butenoic acid, 4-bromo-, ethyl ester, ethyl e-4-bromo-2-butenoate, ethyl e-4-bromobut-2-enoate, ethyl trans-4-bromo-2-butenoate
CID PubChem 5373944
Nom IUPAC (E)-4-bromobut-2-énoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C=CCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-bromocrotonate
Note relative au nom tech., 75%
Couleur Marron à jaune
Densité 1.4000g/mL
Point d’ébullition 94°C to 95°C (12.0 mmHg)
Point d’éclair 97°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 70% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrCH2CH=CHCO2C2H5
Indice de réfraction 1.4900 to 1.494
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.4
Poids de la formule 193.04
Pourcentage de pureté 75%
Qualité Technique
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl 4-bromocrotonate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.