Learn More
4-bromobutyrate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11445543
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Ethyl 4-bromobutyrate is used as a building block for the preparation of firefly luciferase inhibitor-conjucated peptide derivatives. It finds application in the synthesis of poly(2,6,-dimethyl-1,4-phehylene oxide) and thieno(2,3-b)-azepin-4-ones.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 4-bromobutyrate d’éthyle est utilisé comme bloc de construction pour la préparation de dérivés peptidiques conjugués, inhibiteurs de luciférase luciférés. Il est appliqué dans la synthèse de poly(2,6,-diméthyl-1,4-phéhylène oxyde) et thieno(2,3-b)-azépine-4-ones.
Solubilité
Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les bases, les agents oxydants et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2969-81-5
Formule moléculaire C6H11BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 195.056
Numéro MDL MFCD00000259
Clé InChI XBPOBCXHALHJFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 4-bromobutyrate, 4-bromobutyric acid ethyl ester, ethyl-4-bromobutyrate, butanoic acid, 4-bromo-, ethyl ester, ethyl-4-bromotbutyrate, 4-bromo-n-butyric acid ethyl ester, brch2ch2ch2c o oc2h5, 4-bromo-butyric acid ethyl ester, 4-bromo-butanoic acid ethyl ester, gamma-bromobutyric acid ethyl ester
CID PubChem 76300
Nom IUPAC 4-bromobutanoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)CCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-bromobutyrate
Densité 1.363
Point d’ébullition 80°C to 82°C (10 mmHg)
Point d’éclair 90°C (194°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.456
Quantité 250 g
Beilstein 1749700
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 195.06
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide