Learn More
4-bromobutyrate d’éthyle, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10458150
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2969-81-5
Formule moléculaire C6H11BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 195.06
Clé InChI XBPOBCXHALHJFP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 4-bromobutyrate, 4-bromobutyric acid ethyl ester, ethyl-4-bromobutyrate, butanoic acid, 4-bromo-, ethyl ester, ethyl-4-bromotbutyrate, 4-bromo-n-butyric acid ethyl ester, brch2ch2ch2c o oc2h5, 4-bromo-butyric acid ethyl ester, 4-bromo-butanoic acid ethyl ester, gamma-bromobutyric acid ethyl ester
CID PubChem 76300
Nom IUPAC 4-bromobutanoate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)CCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-bromobutyrate
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.3600g/mL
Point d’ébullition 80.0°C to 82.0°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair 90°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire Br(CH2)3CO2C2H5
Indice de réfraction 1.4549 to 1.4569
Quantité 100 mL
Beilstein 02,283
Gravité spécifique 1.36
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.
Poids de la formule 195.06
Pourcentage de pureté 97+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl 4-bromobutyrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.