Learn More
Éthyl 4-aminobenzoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
31.56€ - 312.56€
Identifiants chimiques
CAS | 94-09-7 |
---|---|
Formule moléculaire | C9H11NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 165.19 |
Numéro MDL | MFCD00007892 |
Clé InChI | BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin |
CID PubChem | 2337 |
ChEBI | CHEBI:116735 |
Nom IUPAC | 4-aminobenzoate d’éthyle |
SMILES | CCOC(=O)C1=CC=C(N)C=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10582161
|
Thermo Scientific Acros
150781000 |
100 g | Flacon en plastique |
31.56€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10766541
|
Thermo Scientific Acros
150785000 |
500 g | Flacon en plastique |
90.15€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11995331
|
Thermo Scientific Acros
150780025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
312.56€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
94-09-7 | |
165.19 | |
BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N | |
2337 | |
4-aminobenzoate d’éthyle |
C9H11NO2 | |
MFCD00007892 | |
benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin | |
CHEBI:116735 | |
CCOC(=O)C1=CC=C(N)C=C1 |
Spécification
Ethyl 4-aminobenzoate | |
89.0°C to 92.0°C | |
172°C (17.0 hPa) | |
Authentique | |
C9H11NO2 | |
MFCD00007892 | |
15,1088 | |
Solubility in water: 1g/2500mL. Other solubilities: 1g/5mL alcohol,1g/2mL chloroform,1g/4mL ether,ca. 1g/40mL expressed almond oil or olive oil | |
CCOC(=O)C1=CC=C(N)C=C1 | |
165.19 | |
CHEBI:116735 | |
98% |
94-09-7 | |
Blanc | |
>100°C | |
97.5% min. (GC) | |
H2NC6H4CO2C2H5 | |
14,422 | |
benzocaine, ethyl aminobenzoate, ethyl p-aminobenzoate, americaine, anesthesin, anaesthesin, ethoform, norcaine, orthesin, parathesin | |
BLFLLBZGZJTVJG-UHFFFAOYSA-N | |
4-aminobenzoate d’éthyle | |
2337 | |
165.19 | |
Poudre cristalline |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une grave irritation oculaire.
Peut provoquer une allergie cutanée.
Déclaration GHS P
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU :Laver abondamment à l’eau et au savon.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte
Mention d’avertissement GHS :Avertissement
missing translation for 'einecsNumber' : 202-303-5
- Ethyl 4-aminobenzoate
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.