Learn More
Éthyl 4-acétylbenzoate, 99 %, Acros Organics
Code produit. 10725125
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Identifiants chimiques
CAS 38430-55-6
Formule moléculaire C11H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 192.21
Numéro MDL MFCD00013241
Clé InChI GLOAPLPTWAXAIG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-acetylbenzoic acid ethyl ester, benzoic acid, 4-acetyl-, ethyl ester, 4-acetyl-benzoic acid ethyl ester, ethyl4-acetylbenzoate, ethyl 4-acetylbenzate, pubchem18162, ethyl 4-acetyl benzoate, ethyl 4-acetyl-benzoate, acmc-1csm7, ethyl 4-acetylbenzoate
CID PubChem 600911
Nom IUPAC éthyl4-acétylbenzoate
SMILES CCOC(=O)C1=CC=C(C=C1)C(C)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4-acetylbenzoate
Point de fusion 50°C to 55°C
Couleur Blanc à beige
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CH2OOCC6H4COCH3
Quantité 5 g
Poids de la formule 192.21
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethyl 4-acetylbenzoate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.