Learn More
4,5-diméthoxy--nitrobenzoate2-nitrobenzoate d’éthyle, 98+ %, Thermo Scientific™
Code produit. 15418809
Click to view available options
Quantité:
10 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoate
CAS 100905-33-7
Point de fusion 100°C to 102°C
Formule moléculaire C11H13NO6
Numéro MDL MFCD00015474
Quantité 10 g
Beilstein 2699210
Synonyme ethyl 2-nitro-4,5-dimethoxybenzoate, acmc-20a2uv, ethyl 3,4-dimethoxy-6-nitrobenzoate, 3,4-dimethoxy-6-nitrobenzoic acid ethyl ester, 4,5-dimethoxy-2-nitrobenzoic acid ethyl ester
Clé InChI VNPCXITWHOOQAJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCOC(=O)C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])OC)OC
Nom IUPAC 4,5-diméthoxy-2-nitrobenzoate d’éthyle
Poids moléculaire (g/mol) 255.226
CID PubChem 3482378
Poids de la formule 255.23
Pourcentage de pureté ≥98%