Learn More
4,4-Difluorocyclohexanecarboxylate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
42.09€ - 251.25€
Identifiants chimiques
CAS 178312-47-5
Formule moléculaire C9H14F2O2
Poids moléculaire (g/mol) 192.206
Numéro MDL MFCD03788494
Clé InChI HZZDWLBBNSDYQM-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2779138
Nom IUPAC Éthyl 4,4-difluorocyclohexane-1-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1CCC(CC1)(F)F
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11369969
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H25754.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11379969
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H25754.03
1 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
11389969
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H25754.06
5 g
251.25€
5g
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
178312-47-5
192.206
HZZDWLBBNSDYQM-UHFFFAOYSA-N
Éthyl 4,4-difluorocyclohexane-1-carboxylate
C9H14F2O2
MFCD03788494
2779138
CCOC(=O)C1CCC(CC1)(F)F
Spécification
Ethyl 4,4-difluorocyclohexanecarboxylate
84°C to 86°C (8 mmHg)
MFCD03788494
HZZDWLBBNSDYQM-UHFFFAOYSA-N
Éthyl 4,4-difluorocyclohexane-1-carboxylate
2779138
97%
178312-47-5
C9H14F2O2
ethyl 4,4-difluorocyclohexanecarboxylate, cyclohexanecarboxylic acid, 4,4-difluoro-, ethyl ester, ethyl4,4-difluorocyclohexanecarboxylate, 4,4-difluoro-1-ethoxycarbonyl cyclohexane, 4,4-difluoro-cyclohexanecarboxylic acid ethyl ester, ethyl 4,4-difluorocyclohexane carboxylate, ethyl-4,4-difluorocyclohexane carboxylate, cyclohexanecarboxylic acid, 4,4-difluoro-, ethyl ester 9ci, acmc-209xsu, 4-carbethoxy-1,1-difluorocyclohexane
CCOC(=O)C1CCC(CC1)(F)F
192.206
192.21
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante