Learn More
Éthyl 3-oxocyclobutanecarboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
33.86€ - 415.00€
Identifiants chimiques
CAS 87121-89-9
Formule moléculaire C7H10O3
Poids moléculaire (g/mol) 142.154
Numéro MDL MFCD09834114
Clé InChI BXBRFSMPBOTZHJ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 22467070
Nom IUPAC Éthyle 3-oxocyclobutane-1-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1CC(=O)C1
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15498918
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H62420.MD
250 mg Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15478918
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H62420.03
1 g
117.59€
1g
15488918
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
H62420.06
5 g Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
Description
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Applications
L’éthyl 3-oxycyclobutanecarboxylate est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
Spécification
Identifiants chimiques
87121-89-9
142.154
BXBRFSMPBOTZHJ-UHFFFAOYSA-N
Éthyle 3-oxocyclobutane-1-carboxylate
C7H10O3
MFCD09834114
22467070
CCOC(=O)C1CC(=O)C1
Spécification
Ethyl 3-oxocyclobutanecarboxylate
C7H10O3
ethyl 3-oxocyclobutanecarboxylate, 3-oxo-cyclobutanecarboxylic acid ethyl ester, 3-oxocyclobutanecarboxylic acid ethyl ester, cyclobutanecarboxylic acid, 3-oxo-, ethyl ester, 3-ethoxycarbonylcyclobutanone, ethoxycarbonyl-3-cyclobutanone, ethyl3-oxocyclobutanecarboxylate, 3-ethoxycarbonyl-1-cyclobutanone, ethyl 3-oxo-cyclobutanecarboxylate
CCOC(=O)C1CC(=O)C1
142.154
142.15
87121-89-9
MFCD09834114
BXBRFSMPBOTZHJ-UHFFFAOYSA-N
Éthyle 3-oxocyclobutane-1-carboxylate
22467070
97%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante