Learn More
3-oxo-3-(4-pyridyl)propionate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
82.91€ - 325.00€
Identifiants chimiques
CAS | 26377-17-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C10H11NO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 193.20 |
Numéro MDL | MFCD00094021 |
Clé InChI | PCJNYGPKMQQCPX-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | ethyl isonicotinoylacetate, ethyl 3-oxo-3-pyridin-4-yl propanoate, ethyl 3-oxo-3-4-pyridyl propionate, ethyl 3-4-pyridyl-3-oxopropionate, 3-oxo-3-pyridin-4-yl-propionic acid ethyl ester, ethyl 3-oxo-3-4-pyridinyl propanoate, ethylisonicotinoylacetate, ethyl-4-pyridoyl acetate, ethyl 3-oxo-3-4-pyridyl propanoate, 4-pyridinepropanoic acid, b-oxo-, ethyl ester |
CID PubChem | 2735202 |
Nom IUPAC | ethyl 3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate |
SMILES | CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=NC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15478208
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61647.06 |
5 g |
82.91€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15488208
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H61647.14 |
25 g | N/A | ||||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
26377-17-3 | |
193.20 | |
PCJNYGPKMQQCPX-UHFFFAOYSA-N | |
2735202 | |
CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=NC=C1 |
C10H11NO3 | |
MFCD00094021 | |
ethyl isonicotinoylacetate, ethyl 3-oxo-3-pyridin-4-yl propanoate, ethyl 3-oxo-3-4-pyridyl propionate, ethyl 3-4-pyridyl-3-oxopropionate, 3-oxo-3-pyridin-4-yl-propionic acid ethyl ester, ethyl 3-oxo-3-4-pyridinyl propanoate, ethylisonicotinoylacetate, ethyl-4-pyridoyl acetate, ethyl 3-oxo-3-4-pyridyl propanoate, 4-pyridinepropanoic acid, b-oxo-, ethyl ester | |
ethyl 3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate |
Spécification
Ethyl 3-oxo-3-(4-pyridyl)propionate | |
53°C to 59°C | |
1.155 g/mL | |
1.51 | |
ethyl isonicotinoylacetate, ethyl 3-oxo-3-pyridin-4-yl propanoate, ethyl 3-oxo-3-4-pyridyl propionate, ethyl 3-4-pyridyl-3-oxopropionate, 3-oxo-3-pyridin-4-yl-propionic acid ethyl ester, ethyl 3-oxo-3-4-pyridinyl propanoate, ethylisonicotinoylacetate, ethyl-4-pyridoyl acetate, ethyl 3-oxo-3-4-pyridyl propanoate, 4-pyridinepropanoic acid, b-oxo-, ethyl ester | |
CCOC(=O)CC(=O)C1=CC=NC=C1 | |
193.20 | |
193.2 | |
Solide |
26377-17-3 | |
Marron | |
C10H11NO3 | |
MFCD00094021 | |
PCJNYGPKMQQCPX-UHFFFAOYSA-N | |
ethyl 3-oxo-3-(pyridin-4-yl)propanoate | |
2735202 | |
98% |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 247-635-1
missing translation for 'tsca' : Non
Recommended Storage : Température ambiante