Learn More
(3-fluorobenzoyl)acétate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 15497838
(3-fluorobenzoyl)acétate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15497838
250 mg
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Code produit. 15497838
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H61315.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33166-77-7
Formule moléculaire C11H11FO3
Poids moléculaire (g/mol) 210.204
Numéro MDL MFCD03424809
Clé InChI MLABEWHVTXMKHP-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2063904
Nom IUPAC éthyl3-(3-fluorophényl)-3-oxopropanoate
SMILES CCOC(=O)CC(=O)C1=CC(=CC=C1)F
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl (3-fluorobenzoyl)acetate
Couleur Incolore à orange
Densité 1.166 g/mL
Point d’ébullition 262°C to 263°C
Indice de réfraction 1.517
Quantité 250 mg
Synonyme ethyl 3-3-fluorophenyl-3-oxopropanoate, ethyl 3-fluorobenzoyl acetate, 3-3-fluoro-phenyl-3-oxo-propionic acid ethyl ester, ethyl 3-3-fluoro-phenyl-3-oxopropanoate, benzenepropanoic acid, 3-fluoro-beta-oxo-, ethyl ester, ethyl3-3-fluorophenyl-3-oxopropanoate, acmc-1cl0f, ethyl-m-fluorobenzoylacetate, ethyl 3'-fluorobenzoylacetate, ksc570a6p
Poids de la formule 210.2
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
2 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot5013Q08M Type de certificatCertificat d’analyse Date22/02/2024 Catalog NumberH61315.06,H61315.MD,H61315.03
Numéro de lot5012F28Q Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberH61315.06,H61315.MD,H61315.03
Nom du produit
(3-fluorobenzoyl)acétate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >