Learn More
3-Aminocrotonate d’éthyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
sur devis - 161.00€
Identifiants chimiques
CAS | 626-34-6 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H11NO2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 129.16 |
Numéro MDL | MFCD00008073,MFCD02730138 |
Clé InChI | YPMPTULBFPFSEQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | z-ethyl 3-aminobut-2-enoate, ethyl 3-aminocrotonate, ethyl 3-aminobut-2-enoate, ethyl 2z-3-aminobut-2-enoate, 2-butenoic acid, 3-amino-, ethyl ester, 2z, ethyl z-3-aminobut-2-enoate, ethyl 3-amino-2-butenoate, .beta.-aminocrotonic acid ethyl ester, 2-butenoic acid, 3-amino-, ethyl ester, ethyl .beta.-aminocrotonate |
CID PubChem | 643756 |
Nom IUPAC | Éthyl (Z)-3-aminomais-2-énoate |
SMILES | CCOC(=O)C=C(C)N |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11419873
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12991.14 |
25 g |
25.80€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11429873
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12991.22 |
100 g | |||||||
11439873
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12991.36 |
500 g |
161.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ethyl 3-aminocrotonate, is used as an intermediate in organic synthesis. It is also used as an active ingredient in pharmaceutical synthesis and feed auxiliary agent. It is also used as an active pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsL’éthyl 3-aminocrotonate est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique. Il est également utilisé comme ingrédient actif dans la synthèse pharmaceutique et agent auxiliaire d’alimentation. Il sert aussi d’intermédiaire pharmaceutique actif.
Solubilité
Hydrosoluble (26 g/l) (25°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les acides, les bases, les agents oxydants et les agents réducteurs. Hygroscopique sensible & à l’humidité de l’air&.
Identifiants chimiques
626-34-6 | |
129.16 | |
YPMPTULBFPFSEQ-UHFFFAOYSA-N | |
643756 | |
CCOC(=O)C=C(C)N |
C6H11NO2 | |
MFCD00008073,MFCD02730138 | |
z-ethyl 3-aminobut-2-enoate, ethyl 3-aminocrotonate, ethyl 3-aminobut-2-enoate, ethyl 2z-3-aminobut-2-enoate, 2-butenoic acid, 3-amino-, ethyl ester, 2z, ethyl z-3-aminobut-2-enoate, ethyl 3-amino-2-butenoate, .beta.-aminocrotonic acid ethyl ester, 2-butenoic acid, 3-amino-, ethyl ester, ethyl .beta.-aminocrotonate | |
Éthyl (Z)-3-aminomais-2-énoate |
Spécification
Ethyl 3-aminocrotonate | |
29°C to 35°C | |
97°C (206°F) | |
MFCD00008073,MFCD02730138 | |
471284 | |
YPMPTULBFPFSEQ-UHFFFAOYSA-N | |
Éthyl (Z)-3-aminomais-2-énoate | |
643756 | |
≥98% |
626-34-6 | |
210°C to 215°C | |
C6H11NO2 | |
UN3263 | |
z-ethyl 3-aminobut-2-enoate, ethyl 3-aminocrotonate, ethyl 3-aminobut-2-enoate, ethyl 2z-3-aminobut-2-enoate, 2-butenoic acid, 3-amino-, ethyl ester, 2z, ethyl z-3-aminobut-2-enoate, ethyl 3-amino-2-butenoate, .beta.-aminocrotonic acid ethyl ester, 2-butenoic acid, 3-amino-, ethyl ester, ethyl .beta.-aminocrotonate | |
CCOC(=O)C=C(C)N | |
129.16 | |
129.16 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H314-H318-H335
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Provoque de graves lésions des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
GHS P Statement
P260-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P301+P330+P331-P405-P501a
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN (or hair): Remove/Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
Store locked up.
Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
danger
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SOLIDE CORROSIF, BASIQUE, ORGANIQUE, N.S.A.
RUO – Research Use Only