Learn More
Éthyl 3,3-diéthoxypropanoate, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10521984
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10601-80-6
Formule moléculaire C9H18O4
Poids moléculaire (g/mol) 190.24
Numéro MDL MFCD00009865
Clé InChI SIALOQYKFQEKOG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 3,3-diethoxypropionate, 3,3-diethoxypropionic acid ethyl ester, ethyl3,3-diethoxypropionate, propanoic acid, 3,3-diethoxy-, ethyl ester, 3,3-diethoxy-propionic acid ethyl ester, malonaldehydic acid ethyl ester diethylacetal, zlchem 288, pubchem18874, acmc-1bujf, ethyl 3.3-diethoxypropanoate
CID PubChem 66389
Nom IUPAC Éthyl 3,3-diéthoxypropanoate
SMILES CCOC(CC(=O)OCC)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 3, 3-diethoxypropanoate
Couleur Incolore
Densité 0.9700g/mL
Point d’ébullition 95°C (17.0 mmHg)
Point d’éclair 93°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (C2H5O)2CHCH2COOC2H5
Indice de réfraction 1.4100 to 1.412
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 0.97
Informations sur la solubilité Solubility in water: 23g/L (20 c)
Poids de la formule 190.24
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Ethyl 3,3-diethoxypropanoate