Learn More
2-(n-phtalimoxy)-2-méthylpropionate d’éthyle, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit. 15416686
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
Code produit. 15416686
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H61660.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40674-21-3
Formule moléculaire C14H15NO5
Poids moléculaire (g/mol) 277.276
Clé InChI UNZUMKCIIIFEJI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-1,3-dihydro-1,3-dioxo-2h-isoindol-2-yl oxy-2-methylpropionate, ethyl 2-1,3-dioxoisoindolin-2-yloxy-2-methylpropanoate, ethyl 2-1,3-dioxoisoindol-2-yl oxy-2-methylpropanoate, 2-phthalimidyloxy isobutyric acid ethyl ester, propanoic acid,2-1,3-dihydro-1,3-dioxo-2h-isoindol-2-yl oxy-2-methyl-, ethyl ester
CID PubChem 3016209
Nom IUPAC éthyl2-(1,3-dioxoisoindol-2-yl)oxy-2-méthylpropanoate
SMILES CCOC(=O)C(C)(C)ON1C(=O)C2=CC=CC=C2C1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-(N-phthalimidooxy)-2-methylpropionate
Quantité 250 mg
Poids de la formule 277.27
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Pleine