missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-cyclopropylthiazole-4-carboxylate d’éthyle, 97 %, Thermo Scientific™

Code produit. 15494798
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

Remarques
Conserver à température ambiante. Incompatible avec les agents oxydants et les acides minéraux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 135207-08-8
Formule moléculaire C9H11NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 197.252
Numéro MDL MFCD22988964
Clé InChI GBKDQEYZOBSGCG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-cyclopropylthiazole-4-carboxylate, ethyl2-cyclopropylthiazole-4-carboxylate, ethyl 2-cyclopropyl-4-thiazolcarboxylate, ethyl 2-cyclopropyl-4-thiazolecarboxylate, ethyl 2-cyclopropyl-thiazole-4-carboxylate
CID PubChem 18771956
Nom IUPAC 2-cyclopropyl-1,3-thiazole-4-carboxylate d’éthyle
SMILES CCOC(=O)C1=CSC(=N1)C2CC2

Spécification

Nom chimique ou matériau Ethyl 2-cyclopropylthiazole-4-carboxylate
Quantité 10 g
Poids de la formule 197.25
Pourcentage de pureté 97%
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'