Learn More
Éthyle 2-chloro-4-méthyl-1,3-thiazole-5-carboxylate 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10492674
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
This item is not returnable. View return policy
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 7238-62-2
Formule moléculaire C7H8ClNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 205.656
Clé InChI VUARUZUFHDNJSY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl 2-chloro-4-methylthiazole-5-carboxylate, ethyl 2-chloro-4-methyl-5-thiazolecarboxylate, 5-thiazolecarboxylic acid, 2-chloro-4-methyl-, ethyl ester, 2-chloro-4-methyl-5-thiazolecarboxylic acid ethyl ester, 5-thiazolecarboxylicacid, 2-chloro-4-methyl-, ethyl ester, 2-chloro-4-methyl-thiazole-5-carboxylic acid ethyl ester
CID PubChem 594903
Nom IUPAC éthyl 2-chloro-4-méthyl-1,3-thiazole-5-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(N=C(S1)Cl)C
Specifications
Nom chimique ou matériau Ethyl 2-chloro-4-methyl-1, 3-thiazole-5-carboxylate
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 205.66
Pourcentage de pureté 97%