Learn More
Éthyle 2-bromo-4 H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Description
Ethyl 2-bromo-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate is used as an important raw material in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’éthyl 2-bromo-4H-thiéno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate est utilisé comme une matière première importante dans la synthèse organique.
Solubilité
Modérément soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
L’éthyl 2-bromo-4H-thiéno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate est utilisé comme une matière première importante dans la synthèse organique.
Solubilité
Modérément soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Gardez le récipient hermétiquement fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ethyl 2-bromo-4H-thieno[3,2-b]pyrrole-5-carboxylate |
Quantité | 1 g |
Beilstein | 4426004 |
Informations sur la solubilité | Sparingly soluble in water. |
Poids de la formule | 274.13 |
Pourcentage de pureté | 95% |