Learn More
Ethoxyméthylenemalononitrile, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-3778527 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 10031050
Marque: Thermo Scientific Acros 117921000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 123-06-8 | C6H6N2O | 122.127 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 123-06-8
Formule moléculaire C6H6N2O
Poids moléculaire (g/mol) 122.127
Numéro MDL MFCD00001854
Clé InChI OEICGMPRFOJHKO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethoxymethylenemalononitrile, ethoxymethylene malononitrile, propanedinitrile, ethoxymethylene, 2-ethoxymethylene malononitrile, 2-ethoxymethylidene propanedinitrile, 2-cyano-3-ethoxyacrylonitrile, ethoxymethylene propanedinitrile, usaf a-9230, usaf kf-10
CID PubChem 67152
Nom IUPAC 2-(éthoxyméthylidène)Propanedinitrile
SMILES CCOC=C(C#N)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethoxymethylenemalononitrile
Point de fusion 63°C to 68°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 155g/mL
Quantité 100 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Liquide
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire C2H5OCH=C(CN)2
Beilstein 03, I, 162
Poids de la formule 122.13
Pourcentage de pureté ≥97.5% (GC)