Learn More
Ansell ETHIPARAT Ethylene Vinyl Acetate (EVA) Gloves, Sterile Pair-Packed
Click to view available options
Dimensions:
Small
Medium
Large
Description
- Ce gant synthétique stérile est fabriqué à partir de matériaux copolymères (film à base d’éthylène-acétate de vinyle) et constitue une alternative sûre et efficace au latex de caoutchouc naturel
- Il est idéal pour une utilisation fréquente lors des procédures d'examen stériles (non chirurgicales) et peut également être utilisé comme sous-gant pour une protection renforcée
- Gant stérile conditionné par paire sous pochette
- Papier de protection pour faciliter le gantage
- Alternative synthétique rentable pour applications stériles
- Protège contre les allergies au latex de type I
Spécification
Spécification
Certifications/Conformité | EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, ISO 13485, ISO 10993-10:2002 |
Certifications / conformité (Europe) | EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, EN 455 Part 1, EN 455 Part 3, ISO 13485, ISO 10993-10:2002 |
Chemotherapeutic Rated | No |
Accelerator Free | No |
Applications | Healthcare |
AQL | 1.5 |
Couleur | Clear |
Jetable | Single-use |
Finition externe | No Texture |
Finger Thickness (English) | 1.2 mil |