Learn More
MP Biomedicals™ Solution de bromure d’éthidium, 10 mg/ml
Tous les produits MP Biomedicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 ml
6 x 10 ml
Conditionnement:
10mL
60mL
Description
- Concentration : 0,95-1,05 %
- Pureté (à sec) : > 98,0 %
- Exempt de RNase, DNase ou protéase
- Agent d’intercalation d’ADN et d’ARN fluorescent.
- Utilisé comme colorant pour l’électrophorèse de l’ADN et de l’ARN.
- Stockage : Conserver à +4°C, à l’abri de la lumière.
- Solution d’EtBr prête à l’emploi à 10 mg/ml dans de l’eau déionisée et spécialement filtrée.
- Le bromure d’éthidium a été utilisé dans un certain nombre de dosages fluorimétriques pour les acides nucléiques.
- Il a été démontré qu’il se lie à l’ADN simple brin (mais pas aussi fortement) et à l’ADN triple brin
- Le bromure d’éthidium (EtBr) est utile pour toutes les applications nécessitant une coloration des acides nucléiques, y compris l’isolement de l’ADN plasmide du CsCl. Il s’agit de la coloration d’acide nucléique la plus couramment utilisée pour les PAGE ou les électrophorèses sur gel d’agarose.
Spécification
Spécification
| CAS | 1239-45-8 |
| Détection | 15 à 30 min avec une solution de 0,5 mg/ml |
| Couleur | Rouge foncé / violet |
| Concentration | 10 mg/ml |
| Type de produit | Colorant d’ADN/ARN fluorescent |
| Forme | Liquide |
| À utiliser avec (application) | Électrophorèse des acides nucléiques ; transfert et détection ; électrophorèse et transfert sur gel d’acides nucléiques |
| Poids moléculaire | 394,3 |
| Quantité | 10 ml |
| Conditions de stockage | Conserver à +4deg;C, à l’abri de la lumière. |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- H331-Toxique par inhalation.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: ethidium bromide