Learn More
Ethephon-d4, Honeywell Fluka™ Code produit.: 15980252
Ethephon-d4, Honeywell Fluka™
Code produit. 15980252 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
10 mg
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 15980252
Marque: Honeywell Fluka R152610MG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Étalon analytique, matériau de référence
Assurez-vous d’avoir les informations dont vous avez besoin pour démarrer rapidement votre analyse et réussir les audits pertinents :
  • Matériaux de référence inorganiques et organiques de haute qualité produits conformément à l’ISO 9001
  • Certificat d’analyse (CoA) dans chaque livraison avec date d’expiration et résultats analytiques spécifiques au lot
  • Assistance technique gratuite par des experts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
CAS 1020719-29-2
Conditionnement Bouteille en verre
Quantité 10 mg
À utiliser avec (application) RÉGULATEURS DE CROISSANCE DES PLANTES
Forme physique Solide
Qualité Étalon analytique
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Ethephon-d4, Honeywell Fluka™ >