Learn More
Éthanolamine, SPEX CertiPrep™ Code produit.: 15246156
compliance-icons compliance-icons
Éthanolamine, SPEX CertiPrep™
Code produit. 15246156 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
1 mL
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Code produit. 15246156
Marque: SPEX Certiprep S1890
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
AnalyteN° CASConcentration
2-Aminoéthanol141-43-51000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethanolamine
CAS 141-43-5
Conditionnement Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
% min. CAS 0.1
Quantité 1 mL
% max. CAS 0.1
Concentration or Composition Notes Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières.
Formule moléculaire C2H7NO
Numéro MDL MFCD00008183
Clé InChI HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
SMILES NCCO
À utiliser avec (équipement) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Nom IUPAC 2-aminoéthanol
Poids moléculaire (g/mol) 61.08
CID PubChem 700
ChEBI CHEBI:16000
Type Certified Reference Material
Solvent or Matrix Ethanol
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethanolamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1A
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: ethanol
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Éthanolamine, SPEX CertiPrep™ >