Learn More
Éthanolamine, 99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10473264 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Conditionnement:
100mL
800mL
Code produit. 10473264
Marque: Thermo Scientific Acros 427258000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 141-43-5 | C2H7NO | 61.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 141-43-5
Formule moléculaire C2H7NO
Poids moléculaire (g/mol) 61.08
Numéro MDL MFCD00008183
Clé InChI HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanolamine, monoethanolamine, aminoethanol, 2-hydroxyethylamine, colamine, glycinol, olamine, 2-amino-1-ethanol, ethanol, 2-amino, ethylolamine
CID PubChem 700
ChEBI CHEBI:16000
SMILES NCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethanolamine
Point de fusion 10.3°C
Densité 1.0120g/mL
Point d’ébullition 170.0°C
Point d’éclair 92°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre AcroSeal™
Formule linéaire H2NCH2CH2OH
Indice de réfraction 1.4530 to 1.4550
Quantité 800 mL
Merck Index 15, 3782
Gravité spécifique 1.012
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with methanol and acetone, soluble in benzene, ether, ccl4 and n-heptane
Nom IUPAC 2-aminoéthanol
Viscosité 24 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 61.08
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Ethanolamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.