Learn More
Éthanol (non taxé), Puriss., absolu, vente non destinée à l’Allemagne, ≥99,8 % (GC), pour les détenteurs de licence uniquement, Honeywell Riedel-de Hëan™
BIOPHARMA
Code produit. 15692470
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
30 kg
4 x 2.5 L
4 x 5 L
Conditionnement:
Boîte en acier inoxydable
Flacon poly
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est soumis à accise sur l'alcool conformément à la directive européenne 92/83/CEE, tout client doit avoir une autorisation avant la livraison.
Identifiants chimiques
CAS 64-17-5
Formule moléculaire C2H6O
Poids moléculaire (g/mol) 46.069
Numéro MDL MFCD00003568
Clé InChI LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethyl alcohol, alcohol, methylcarbinol, grain alcohol, ethyl hydroxide, ethyl hydrate, algrain, alcohol, anhydrol, tecsol
CID PubChem 702
ChEBI CHEBI:16236
Nom IUPAC éthanol
SMILES CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Ethanol (Untaxed)
Point de fusion -114°C (literature)
Note relative au nom Puriss., absolute, sales not in Germany, ≥99.8% (GC), for license holders only
% max. CAS 100.0000%
Densité 0.789 g/mL at 25 °C(lit.)
Point d’ébullition 78°C to 79°C
Quantité 4 x 2.5 L
Point d’éclair 12°C
Conditionnement Flacon poly
Formule linéaire CH3CH2OH
Numéro UN UN1170
Beilstein 1718733
Poids de la formule 46
Pourcentage de pureté >99.8%
Qualité puriss.