Learn More
Éthanol (non taxé), Puriss., absolu, vente non destinée à l’Allemagne, ≥99,8 % (GC), pour les détenteurs de licence uniquement, Honeywell Riedel-de Hëan™
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
30 kg
4 x 2.5 L
4 x 5 L
Conditionnement:
Boîte en acier inoxydable
Flacon poly
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ethanol (Untaxed) |
Point de fusion | -114°C (literature) |
Note relative au nom | Puriss., absolute, sales not in Germany, ≥99.8% (GC), for license holders only |
% max. CAS | 100.0000% |
Densité | 0.789 g/mL at 25 °C(lit.) |
Point d’ébullition | 78°C to 79°C |
Quantité | 1 L |
Point d’éclair | 12°C |
Conditionnement | Flacon poly |
Formule linéaire | CH3CH2OH |